Learn More
1,3-Dibromo-2-propanon (Tech.), 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10749901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10749901 25 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10749901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 406550250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromo-2-propanone
Namenshinweis tech., 70%
CAS 816-39-7
CAS Min. % 65.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Siedepunkt 95°C (20.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 65% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H4Br2O
Strukturformel BrCH2COCH2Br
MDL-Nummer MFCD00013540
Menge 25 g
Synonym 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
InChI-Schlüssel LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)CBr)Br
IUPAC-Name 1,3-Dibrompropan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 215.87
PubChem CID 69952
Formelmasse 215.87
Reinheit (%) 70%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromo-2-propanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.