Learn More
1,3-Dibenzoyloxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464230 100 g 100 Gramm
11494014 5 g 5 Gramm
11404024 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464230 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11983.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-01-9 | Molecular Formula: C20H14O4 | Molecular Weight: 318.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-01-9
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00016576
InChI-Schlüssel SUQGLJRNDJRARS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibenzoyloxybenzene, resorcinol dibenzoate, 1,3-benzenediol, dibenzoate, 1,3-phenylene dibenzoate, m-phenylene dibenzoate, resorcinol, dibenzoate, 1,3-bis benzoyloxy benzene, 3-benzoyloxy phenyl benzoate, 1,3-benzenediol, 1,3-dibenzoate, 1,3-phenylenedibenzoate
PubChem CID 66742
IUPAC-Name (3-Benzoyloxyphenyl)Benzoat
SMILES O=C(OC1=CC(OC(=O)C2=CC=CC=C2)=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibenzoyloxybenzene
Schmelzpunkt 116°C to 119°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Menge 100 g
Beilstein 2059467
Formelmasse 318.33
Reinheit (%) 98%