Learn More
1,3-Dibenzoylbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495103 5 g 5 Gramm
11405113 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495103 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12768.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3770-82-9 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
1,3-Dibenzoylbenzene is suitable reagent used in the synthesis of 1,3-bis(1-phenylvinyl)benzene (MDDPE). It may be used in the synthesis of polyanionic spin-quintet molecular clusters and ground state undecet hydrocarbon with 10 parallel spins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibenzoylbenzol ist ein geeignetes Reagenz für die Synthese von 1,3-bis(1-Phenylvinyl)Benzol (MDDPE). Es kann für die Synthese polyanionischer Spin-Quintett-Molekularcluster und Undecet-Kohlenwasserstoffe im Grundzustand mit 10 parallelen Spins verwendet werden.
Löslichkeit
In kleinen Mengen löslich (4.0E-3 g/L) (25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3770-82-9
Summenformel C20H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 286.33
MDL-Nummer MFCD00014086
InChI-Schlüssel MJQHDSIEDGPFAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibenzoylbenzene, 1,3-phenylenebis phenylmethanone, m-dibenzoylbenzene, methanone, 1,3-phenylenebis phenyl, 3-benzoylphenyl phenyl methanone, m-dibenzoyl benzene, methanone, 1,1'-1,3-phenylene bis 1-phenyl, phenyl 3-phenylcarbonyl phenyl ketone
PubChem CID 77388
IUPAC-Name (3-benzoylphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibenzoylbenzene
Schmelzpunkt 98°C to 99°C
Menge 5 g
Beilstein 1973337
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (4.0E-3g/L) (25°C).
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) ≥98%