Learn More
1,3-Diaminocyclohexan, 95+ %, Gemisch aus cis und trans-Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10684363 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10684363 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370240100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diaminocyclohexane
Namenshinweis Mixture of isomers
CAS 3385-21-5
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (sum of cis and trans) (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14N2
Strukturformel C6H10(NH2)2
Brechungsindex 1.49
MDL-Nummer MFCD00059563
Menge 10 mL
Relative Dichte 0.95
Synonym 1,3-diaminocyclohexane, 1,3-cyclohexanediamine, cyclohex-1,3-ylenediamine, ccris 6679, 2,4-diaminocyclohexane, acmc-20ap4j, 1,3-diamino-cyclohexane, cyclohexane-1.3-diamine, rac-1,3-cyclohexanediamine, 1r,3s-3-azaniumylcyclohexyl azanium
InChI-Schlüssel GEQHKFFSPGPGLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CC(C1)N)N
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
PubChem CID 18814
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssigkeit