missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Diamino-2-Propanol, TRC

Artikelnummer. 30363187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363187 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41663025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 616-29-5
Summenformel C3H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Synonym (3-Amino-2-hydroxypropyl)amine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diamino-2-propanol, 1,3-Diaminopropan-2-ol, 2-Hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 2-Hydroxypropylenediamine, Dapol, NSC 6070
IUPAC-Name 1,3-Diaminopropan-2-ol
SMILES NCC(O)CN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Diamino-2-propanol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
Formelmasse 90.0793
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.