Learn More
1,3-Diamino-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454167 10 g 10 Gramm
11464167 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19618.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.126 g/mol
Es findet seine Anwendung als Formaldehyd-Absorptionsmittel, Kohlendioxid- und Sauergasabsorption. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Formaldehyd-Absorptionsmittel und bei der Kohlendioxid- und Sauergasabsorption.Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser.
Anmerkungen
Von Oxidationsmitteln fernhalten.Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-29-5
Summenformel C3H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 90.126
MDL-Nummer MFCD00008142
InChI-Schlüssel UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
IUPAC-Name 1,3-Diaminopropan-2-ol
SMILES C(C(CN)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diamino-2-propanol
Schmelzpunkt 40°C to 45°C
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 741859
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 90.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diamino-2-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diamino-2-propanol