Learn More
1,3-Diamino-2-Hydroxypropan 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10595481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10595481 5 g Glasflasche 5 Gramm
10337611 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 616-29-5 | C3H10N2O | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-29-5
Summenformel C3H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00008142
InChI-Schlüssel UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diamino-2-propanol, 1,3-diamino-2-hydroxypropane, diaminoisopropanol, 2-hydroxy-1,3-diaminopropane, 2-propanol, 1,3-diamino, 2-hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-diamino-2-hydroxy-propane, 2-propanol,3-diamino, acmc-1b1xv, 1,3 diamino-propan-2-ol
PubChem CID 61157
IUPAC-Name 1,3-Diaminopropan-2-ol
SMILES C(C(CN)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diamino-2-hydroxypropane
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39°C to 45°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 114°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH(OH)CH2NH2
Menge 5 g
Beilstein 04, 290
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,insoluble in diethyl ether,benzene
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.