Learn More
1,3-Diacetylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347970 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347970 5 g Glasflasche 5 Gramm
10337970 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347970 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170090050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6781-42-6 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6781-42-6
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
MDL-Nummer MFCD00008740
InChI-Schlüssel VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
IUPAC-Name 1-(3-Acetylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diacetylbenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 35.0°C to 37.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 150.0°C to 155.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(COCH3)2
Brechungsindex 1.5485 to 1.5505
Menge 5 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen