Learn More
1,3-Di-tert-butylbenzimidazoliumchlorid, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228579
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
946607-10-9
C15H23ClN2
266.81
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
1,3-di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1,3-benzodiazol-1-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride
16218265
1,3-Ditert-Butylbenzimidazol-3-ium;Chlorid
CC(C)(C)N1C=[N+](C2=CC=CC=C21)C(C)(C)C.[Cl-]
946607-10-9
C15H23ClN2
266.81
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
1,3-di-tert-butylbenzimidazolium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1,3-benzodiazol-1-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzimidazol-3-ium chloride, 1,3-di-tert-butyl-1h-benzo d imidazol-3-ium chloride
16218265
1,3-Ditert-Butylbenzimidazol-3-ium;Chlorid
CC(C)(C)N1C=[N+](C2=CC=CC=C21)C(C)(C)C.[Cl-]
Chemischer Name oder Material 1, 3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.0°C
Farbe Braun bis weiß
Elementanalytik 64.15 to 70.90% C, 9.97 to 11.02% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Menge 500 mg
Formelmasse 266.81
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.