Learn More
1,3-Di-o-Tolylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436177
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436177 500 g 500 Gramm
11416177 25 g 25 Gramm
11426177 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25127.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97-39-2 | C15H17N3 | 239.322 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-39-2
Summenformel C15H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 239.322
MDL-Nummer MFCD00008513
InChI-Schlüssel OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-o-tolylguanidine, di-o-tolylguanidine, dotg, vulkacite dotg, ditolylguanidine, 1,3-ditolylguanidine, vulkacit dotg, eveite dotg, vulkacit dotg/c, nocceler dt
PubChem CID 7333
IUPAC-Name 1,2-Bis(2-methylphenyl)guanidin
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=NC2=CC=CC=C2C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di-o-tolylguanidine
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 239.32
Reinheit (%) 99%