Learn More
1,3-Di-o-Tolylguanidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Di-o-tolylguanidine |
| Schmelzpunkt | 176°C to 178°C |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Formelmasse | 239.32 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Di-o-tolylguanidine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Di-o-tolylguanidine