Learn More
1,3-Di-Boc-2-(trifluormethylsulfonyl)guanidin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30369001
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369001 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD422740250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine
CAS 207857-15-6
Summenformel C12H20F3N3O6S
Menge 250 mg
Synonym tert-Butyl [(tert-Butoxycarbonyl)amino]{[(trifluoromethyl)-sulfonyl]imino}methylcarbamate, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulfonyl)guanidine, Dimethylethoxycarbonyl)-N''-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, Goodman's reagent, N,N'-Bis(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-N''-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-N''-(trifluoromethanesulfonyl)guanidine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-N''-triflylguanidine, N,N'-Di(tert-butoxycarbonyl)-N''-trifluoromethanesulfonylguanidine, N,N'-Di-BOC-N''-triflylguanidine, N,N'-Di-BOC-N''-triflylguanidine
InChI-Formel InChI=1S/C12H20F3N3O6S/c1-10(2,3)23-8(19)16-7(17-9(20)24-11(4,5)6)18-25(21,22)12(13,14)15/h1-6H3,(H2,16,17,18,19,20)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)\NS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name tert-Butyl(NZ)-N-[[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-(trifluormethylsulfonylamino)methyliden]carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 391.36
Formelmasse 391.1025