Learn More
1,3-Cyclohexandion 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10530021 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Product Code. 10530021
Brand: Thermo Scientific Acros 111175000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-02-9
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
MDL-Nummer MFCD00001585
InChI-Schlüssel HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3-dion
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 3-Cyclohexanedione
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >101°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Sodium chloride (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H8(=O)2
Menge 500 g
Beilstein 07, 554
Fieser 01,178
Merck Index 15, 3196
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone and,boiling benzene,slightly soluble in ether,carbon disulfide and,petroleum ether
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Cyclohexanedione
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /