Learn More
1,3-Cyclohexandiol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336796
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11336796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04110.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 504-01-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
1,3-Cyclohexanediol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Cyclohexandiol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-01-8
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00039458
InChI-Schlüssel RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
PubChem CID 10433
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3-Diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclohexanediol
Namenshinweis Cis + Trans
Schmelzpunkt ∼30°C
Siedepunkt 246°C to 247°C
Menge 25 g
Beilstein 2036654
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%