Learn More
1,3-Cyclohexanbis(methylamin), 99 %, Gemisch aus cis- und trans-Cyclohexanbis(methylamin).
Artikelnummer. 10562391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10562391 100 g Glasflasche 100 Gramm
10684672 5 g Glasflasche 5 Gramm
10582581 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10562391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 177481000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2579-20-6 | C₈H₁₈N₂| 142,24 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2579-20-6
Summenformel C8H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
MDL-Nummer MFCD00001522
InChI-Schlüssel QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedimethanamine, 1,3-cyclohexanebis methylamine, 1,3-bis aminomethyl cyclohexane, cyclohexane-1,3-diyldimethanamine, 1,3-di aminomethyl cyclohexane, kodak silver halide solvent hs-103, cyclohexane, 1,3-bis aminomethyl, 3-aminomethyl cyclohexyl methanamine, 3-aminomethyl cyclohexyl methylamine
PubChem CID 17406
IUPAC-Name [3-(Aminomethyl)cyclohexyl]methanamin
SMILES C1CC(CC(C1)CN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Cyclohexanebis(methylamine)
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(CH2NH2)2
Brechungsindex 1.4920 to 1.494
Menge 100 g
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke