Learn More
1-(3-Chlorphenyl)biguanid-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474247 5 g 5 Gramm
11464247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20355.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2113-05-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2113-05-5
MDL-Nummer MFCD00053019
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Schmelzpunkt 191°C to 194°C
Summenformel C2H6N4S
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
InChI-Schlüssel OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
IUPAC-Name Diaminomethylidenthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
PubChem CID 2724563
Formelmasse 248.12
Reinheit (%) 97%