Learn More
1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-Tetraazaadamantan-1-iumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30010925
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010925 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010925 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364203100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4080-31-3
Summenformel C9H16Cl2N4
Molekulargewicht (g/mol) 251.16
Synonym 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, Methenamine 3-Chloroallylochloride, 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane Chloride, 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, 3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane deriv., 1-(3-Chloro-2-propenyl)-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniadamantane Chloride;1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniumadamantane Chloride, Dowco 184, Dowicide Q, Dowicil 100, Dowicil 75, N-(3-Chloroallyl)hexaminium Chloride, Quaternium 15
IUPAC-Name 1-[(E)-3-chloroprop-2-enyl]-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]Dekan; Chlorid
SMILES [Cl-].ClC=CC[N+]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Chloroallyl)-1,3,5,7-tetraazaadamantan-1-ium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/q+1;/p-1/b2-1+;
Formelmasse 250.0752
Reinheit (%) >95%