Learn More
1-(3-Chlor-5-Trifluormethyl-2-Pyridyl)homopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469400
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469400
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50263.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 231953-40-5 | C11H13ClF3N3 | 279.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 231953-40-5
Summenformel C11H13ClF3N3
Molekulargewicht (g/mol) 279.69
MDL-Nummer MFCD00238856
InChI-Schlüssel PKKLERQDFWUWNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl homopiperazine, 1-3-chloranyl-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, acmc-20ap02, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl homopiperazine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane
PubChem CID 735734
IUPAC-Name 1-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepan
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(N=C1)N1CCCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)homopiperazine
Siedepunkt 128°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 279.69
Reinheit (%) 98%