Learn More
1-(3-Chlor-2-pyridyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424900 1 g 1 Gramm
11414900 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424900 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50859.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87394-55-6 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87394-55-6
Summenformel C9H12ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 197.666
MDL-Nummer MFCD08061034
InChI-Schlüssel HLCPXCHNWZGOMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-3-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-3-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 1-3-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20apbr, 3-chloro-2-pyridyl piperazine, n 3-chloropyridin-2-yl-piperazine, n-3-chloropyridin-2-yl-piperazine, piperazine,1-3-chloro-2-pyridinyl
PubChem CID 11412944
IUPAC-Name 1-(3-Chlorpyridin-2-yl)Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Menge 1 g
Formelmasse 197.67
Reinheit (%) 98%