missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, TRC

Artikelnummer. 30138467
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138467 50 mg 50 Milligramm
30007506 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30138467 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18123550MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6493-07-8
Summenformel C11 H14 N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 266.25
Synonym 1H-Purine-1-butanoic acid, 2,3,6,7-tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-, Purine-1(2H)-butyric acid, 3,6-dihydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo- (7CI,8CI), 2,3,6,7-Tetrahydro-3,7-dimethyl-2,6-dioxo-1H-purine-1-butanoic acid, 1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(3-Carboxypropyl)3,7-dimethylxantine, 1-(3-Carboxypropyl)theobromine, 1-(3'-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine, 3,7-Dimethyl-1-(3-carboxypropyl)xanthine, C 21187
IUPAC-Name 4-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl)butanoic acid
SMILES CN1C(=O)N(CCCC(=O)O)C(=O)c2c1ncn2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(3-Carboxypropyl)-3,7-dimethylxanthine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-6-12-9-8(13)10(18)15(11(19)14(9)2)5-3-4-7(16)17/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
Formelmasse 266.1015
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.