Learn More
1,3-Butadien 10000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Butadiene |
| CAS | 106-99-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,3-Butadiene |
| Versandbedingung | -18 °C |
| Summenformel | C4 H6 |
| Konzentration | 10.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | C=CC=C |
| Show More |