Learn More
1-(3-Brombenzyl)-4-methylperhydro-1,4-diazepin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11366795 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10174054 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366795 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55910DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 414885-80-6
Summenformel C13H19BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 283.21
MDL-Nummer MFCD00811036
InChI-Schlüssel XUIRKBKKWOVRIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromobenzyl-4-methylperhydro-1,4-diazepine, 1-3-bromophenyl methyl-4-methyl-1,4-diazepane, 1-3-bromobenzyl-4-methylhomopiperazine, 1h-1,4-diazepine,1-3-bromophenyl methyl hexahydro-4-methyl, 1-3-bromobenzyl-4-methyl-1,4-diazepane, cambridge id 5266396
PubChem CID 764720
IUPAC-Name 1-[(3-bromphenyl)methyl]-4-methyl-1,4-diazepan
SMILES CN1CCCN(CC2=CC(Br)=CC=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Bromobenzyl)-4-methylperhydro-1, 4-diazepine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 283.21
Reinheit (%) 97%