Learn More
1-(3-Brombenzyl)-1H-imidazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10162744
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10162744
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC43210DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Bromobenzyl)-1H-imidazole
CAS 72459-47-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9BrN2
MDL-Nummer MFCD08271919
Menge 1 g
Synonym 1-3-bromobenzyl-1h-imidazole, 1-3-bromophenyl methyl imidazole, 1-3-bromobenzyl imidazole, 1-3-bromophenyl methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-3-bromophenyl methyl, d07jmo, 3-bromophenyl methyl imidazole
InChI-Schlüssel BGYZLOIBJCHCTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(CN2C=CN=C2)=C1
IUPAC-Name 1-[(3-bromophenyl)methyl]-1H-imidazole
Molekulargewicht (g/mol) 237.10
PubChem CID 10220337
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 97%