Learn More
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff, TRC
Artikelnummer. 30347249
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347249 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5354052.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
CAS 18297-63-7
Summenformel C7 H20 N2 O Si2
Menge 2.5 g
Synonym Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea
InChI-Formel InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10)
SMILES C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC-Name 1,3-Bis(Dimethylsilyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 204.42
Formelmasse 204.1114