Learn More
1,3-Bis(trimethylsilyl)harnstoff, TRC
Artikelnummer. 30337754
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337754 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB535405250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(trimethylsilyl)urea
CAS 18297-63-7
Summenformel C7 H20 N2 O Si2
Menge 250 mg
Synonym Bis(trimethylsilyl)urea, Bis-TMS urea
InChI-Formel InChI=1S/C7H20N2OSi2/c1-11(2,3)8-7(10)9-12(4,5)6/h1-6H3,(H2,8,9,10)
SMILES C[Si](C)(C)NC(=O)N[Si](C)(C)C
IUPAC-Name 1,3-Bis(Dimethylsilyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 204.42
Formelmasse 204.1114