Learn More
1,3-Bis(Methylthio)propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420517 5 g 5 Gramm
11410517 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22397.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24949-35-7 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24949-35-7
Summenformel C5H12S2
Molekulargewicht (g/mol) 136.27
MDL-Nummer MFCD00039811
InChI-Schlüssel JIZDZCFZPMIBPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis methylthio propane, 1,3-bis methylsulfanyl propane, 2,6-dithiaheptane, propane, 1,3-bis methylthio, acmc-20ap52, 1,3-bis methylsulfanyl-propane
PubChem CID 141161
IUPAC-Name 1,3-Bis(methylsulfanyl)propan
SMILES CSCCCSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(methylthio)propane
Dichte 1.011
Siedepunkt 88°C to 90°C (12 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.519
Menge 5 g
Beilstein 1732333
Formelmasse 136.28
Reinheit (%) 97%