Learn More
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propan]nickel(II)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30347122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347122 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4303532.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride
CAS 15629-92-2
Summenformel C27H26Cl2NiP2
Menge 2.5 g
Synonym (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)dichloronickel, 1,3-Bis(diphenylphosphino)nickel Dichloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel, Nickel 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane Dichloride, (1,3-dppp)NiCl2
InChI-Formel InChI=1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name Dichloronickel;3-Diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 542.04
Formelmasse 540.024