Learn More
1,3-Bis(Diphenylphosphino)Propan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13488508 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13488508 100 g Glasflasche 100 Gramm
10750581 5 g Glasflasche 5 Gramm
10227223 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488508 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310051000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6737-42-4
Summenformel C27H26P2
Molekulargewicht (g/mol) 412.45
MDL-Nummer MFCD00003050
InChI-Schlüssel LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 63.0°C
Elementanalytik 96.0% min.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Menge 100 g
Merck Index 15,1254
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
IUPAC-Name [3-(diphenylphosphanyl)propyl]diphenylphosphane
Formelmasse 412.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulat oder Pulver