Learn More
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398376 100 g 100 Gramm
11388376 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17295.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxan wird als Härter für Epoxidformkomponenten verwendet, die für hochzuverlässige Halbleitergeräte verwendet werden. Es wird auch zur Herstellung von Siloxan-Harnstoff-Copolymeren aus 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2469-55-8
Summenformel C10H28N2OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 248.52
MDL-Nummer MFCD00039786
InChI-Schlüssel GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
PubChem CID 17181
IUPAC-Name 3-[[3-Aminopropyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]propan-1-amin
SMILES C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Spezifikation
Siedepunkt 132°C to 139°C (11mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Menge 100 g
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.45
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 0.897
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1760876
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.52
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane