Learn More
1,3-Bis-[4-(4-pyridyl)-2-thiazolyl]-benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464898
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15464898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58670.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Die Derivate dieser Verbindung wurden synthetisiert und anschließend mit Nitratsalzen aus Kupfer, Cadmium, Kobalt und Kupferhexafluoracetylacetonat reagiert, um neue eindimensionale und zweidimensionale Koordinationspolymere zu erzeugen, die eine Vielzahl struktureller Motive aufweisen.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1421261-85-9
Summenformel C22H14N4S2
Molekulargewicht (g/mol) 398.502
MDL-Nummer MFCD22682999
InChI-Schlüssel BAIVNAOKZPUEIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 4-4-pyridyl-2-thiazolyl benzene, 4-2-3-4-pyridin-4-yl-1,3-thiazol-2-yl phenyl-1,3-thiazol-4-yl pyridine
PubChem CID 86277494
IUPAC-Name 4-Pyridin-4-yl-2-[3-(4-Pyridin-4-yl-1,3-Thiazol-2-yl)Phenyl]-1,3-Thiazol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C2=NC(=CS2)C3=CC=NC=C3)C4=NC(=CS4)C5=CC=NC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis[4-(4-pyridyl)-2-thiazolyl]benzene
Schmelzpunkt 290°C to 296°C
Menge 5 g
Formelmasse 398.49
Reinheit (%) 97%