Learn More
1,3-Benzothiazol-2-Carbaldehyd, Maybridge
Marke: Maybridge CC06004DA
Additional Details : CAS : 6639-57-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
6639-57-2 | |
163.194 | |
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N | |
241608 | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O |
C8H5NOS | |
MFCD00526215 | |
2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde | |
1,3-Benzothiazol-2-Carbaldehyd |
Spezifikation
1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00526215 | |
RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Benzothiazol-2-Carbaldehyd | |
241608 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
6639-57-2 | |
100.0 | |
C8H5NOS | |
2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde | |
C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O | |
163.194 | |
163.2 |