Learn More
1,3-Benzothiazol-2-ylmethylamin-Hydrochlorid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10437992 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10120632 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10437992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC06013DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29198-41-2
Summenformel C8H9ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 200.684
MDL-Nummer MFCD03783535
InChI-Schlüssel WCZDQDCFSDCIIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride, benzo d thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-ylmethanamine hydrochloride, 2-aminomethyl-1,3-benzothiazole hydrochloride, 1-1,3-benzothiazol-2-yl methanamine hydrochloride, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanamine hydrochloride, c8h8n2s.clh, bestipharma 508-458, benzothiazol-2-ylmethylamine, chloride, benzothiazol-2-ylmethylamine hcl
PubChem CID 2776261
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-ylmethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzothiazol-2-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.69
Reinheit (%) 95%