Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13438408 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13438408 250 g 250 Gramm
10002120 50 g 50 Gramm
13418408 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13438408 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170222500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 274-09-9 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-09-9
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00005818
InChI-Schlüssel FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
PubChem CID 9229
ChEBI CHEBI:38732
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol
SMILES C1OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzodioxole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -18.0°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 172.0°C to 173.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5380 to 1.5400
Menge 250 g
Beilstein 19,2
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2% (25 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver