Learn More
1,3-Benzodioxol, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 170220500
Additional Details : CAS : 274-09-9 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 50g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10002120
  • 36.37 CHF / 50 Gramm
Verfügbar ab
05-02-2021
Chemische Identifikatoren
274-09-9
122.12
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
9229
1,3-Benzodioxol
C7H6O2
MFCD00005818
1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
CHEBI:38732
C1OC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
1, 3-Benzodioxole
55°C
Glasflasche
1.06
172.0°C to 173.0°C
-18.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00005818
1,2-methylenedioxybenzene, benzodioxole, benzo d 1,3 dioxole, 1,3-dioxaindan, 3,4-methylenedioxybenzene, 2h-1,3-benzodioxole, 1,2-methylenedioxy benzene, 1,3-dioxindan, methylenedioxybenzene, o-methylenedioxy benzene
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
1,3-Benzodioxol
9229
122.12
99%
1.0600g/mL
Authentic
1.5380 to 1.5400
0.1% max.
Braun bis Gelb
50g
274-09-9
100.0
C7H6O2
19,2
Solubility in water: 0.2% (25 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
C1OC2=CC=CC=C2O1
122.12
CHEBI:38732
Pulver
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation