Learn More
1,3-Benzoldisulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486956 100 g 100 Gramm
11466956 5 g 5 Gramm
11476956 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24044.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 585-47-7 | C6H4Cl2O4S2 | 275.11 g/mol
1,3-Benzenedisulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzoldisulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-47-7
Summenformel C6H4Cl2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 275.11
MDL-Nummer MFCD00041879
InChI-Schlüssel ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
PubChem CID 96240
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1118508
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
IUPAC-Name Benzol-1,3-Disulfonylchlorid
Formelmasse 275.13
Reinheit (%) 98%