Learn More
1,3-Benzol-Diboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411377 5 g 5 Gramm
11401377 1 g 1 Gramm
11421377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24903.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,3-Benzoldiboronsäure wird zur Herstellung von 1,3-Didydrxybenzol durch Oxidationsreaktion mit alkalischem Wasserstoffperoxid verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4612-28-6
Summenformel C6H8B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 165.746
MDL-Nummer MFCD03092915
InChI-Schlüssel UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenediboronic acid, 1,3-phenylenediboronic acid, 1,3-benzendiboronic acid, 1,3-benzenediboronicacid, m-phenylenediboronic acid, 3-dihydroxyboranyl phenyl boronic acid, 3-dihydroxyboranyl phenylboronic acid, m-benzenediboronic acid, pubchem17415, 1,3-benzendibororic acid
PubChem CID 230477
IUPAC-Name (3-Boronophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)B(O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenediboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 165.75
Reinheit (%) 97%