Learn More
1-(3-Aminopropyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331697
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331697 25 g 25 Gramm
11321697 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04739.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It can be used to make other chemicals It can react with 7-chloro-6-(2-chloro-ethyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine to get 5-methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8b-pentaaza-as-indacene . It can also react with 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarbonyl dichloride to obtain 2,4-diphenyl-cyclobutane-1,3-dicarboxylic acid bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amide] .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Es kann zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet werden. Es kann mit 7-Chlor-6-(2-chloroethyl)-5-methyl-[1,2,4]-triazolo[1,5 a]pyrimidin reagieren, um 5-Methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,3,4,8,8 b-pentaaza-as-indacen zu erhalten. Es kann auch mit 2,4-Diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarbonyl-dichlorid reagieren, um 2,4-Diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarboxylsäure-bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amid] zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, löslich in Chloroform
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23159-07-1
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.219
MDL-Nummer MFCD00014100
InChI-Schlüssel VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
PubChem CID 31670
IUPAC-Name 3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-Amin
SMILES C1CCN(C1)CCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Dichte 1.014
Siedepunkt 191°C to 193°C
Brechungsindex 1.471
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1191
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,soluble in chloroform
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%