missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3-Adamantanediol, TRC

Artikelnummer. 30132963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132963 10 g 10 Gramm
30010007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132963 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA20808010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5001-18-3
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.23
Synonym 1,3-Adamantandiol, 1,3-Dihydroxyadamantane;
IUPAC-Name Adamantan-1,3-diol
SMILES O[C@@]1(C[C@]2(O)C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3-Adamantanediol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2
Formelmasse 168.115
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.