Learn More
1,3,5-Tris(4-Bromphenyl)Benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497797 5 g 5 Gramm
15487797 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37636.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7511-49-1 | C24H15Br3 | 543.096 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7511-49-1
Summenformel C24H15Br3
Molekulargewicht (g/mol) 543.096
MDL-Nummer MFCD00362911
InChI-Schlüssel HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1':3',1-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl, 4'-bromo-3,5-bis 4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, acmc-209ox3, ksc496e7d, 1,3,5-tris p-bromophenyl benzene, 1,3,5-tri 4-bromophenyl benzene, 4,4-dibromo-5'-4-bromophenyl-1,1'
PubChem CID 232761
IUPAC-Name 1,3,5-tris(4-Bromphenyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Schmelzpunkt 261°C to 265°C
Farbe Braun bis gelb
Menge 5 g
Formelmasse 543.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene