Learn More
1,3,5-Trioxan 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310669 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310669 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17892300AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3,5-Trioxane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H6 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde, trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
InChI-Formel InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1OCOCO1
IUPAC-Name 1,3,5-Trioxan
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
Menge 1 mL
Formelmasse 90,0317 g/mol