Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30341922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341922 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB53526850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 1125-29-7
Summenformel C7 H10 N2 O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11)
SMILES Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylpyrazol-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.167
Formelmasse 154.074