Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10716295 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10436462 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10262682 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716295 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC14701EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1125-29-7
Summenformel C7H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00159648
InChI-Schlüssel NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 736514
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%