Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30007285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007285 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007285 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7961201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Summenformel C9 H12 O3
Menge 1 g
Synonym 1,3,5-Trimethoxybenzene, Benzene, 1,3,5-trimethoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,3,5-Trimethoxybenzene (ACI), 2,4,6-Trimethoxybenzene, NSC 90060, Phloroglucinol trimethyl ether, sym-Trimethoxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Formelmasse 168.0786