Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30458585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458585 4 x 25 mg -
30051577 100 mg 100 Milligramm
30051933 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458585 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0066.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,3,5-Trimethoxybenzol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3,5-Trimethoxybenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H12 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,3,5-Trimethoxybenzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 168,0786 g/mol