Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10746233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10746233 10 g Glasflasche 10 Gramm
10562371 50 g Glasflasche 50 Gramm
10165733 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160550100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-23-8
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
MDL-Nummer MFCD00008385
InChI-Schlüssel LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trimethoxybenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 50.0°C to 53.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 85g/mL
Siedepunkt 255.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(OCH3)3
Menge 10 g
Beilstein 06, 1101
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in methanol
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /