Learn More
1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30451085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451085 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8961652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene
CAS 14107-97-2
Summenformel C10H14O3
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1
IUPAC-Name 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Formelmasse 182.0943