Learn More
1,3,5-Triisopropylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793361 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10571564 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 717-74-8
Summenformel C15H24
Molekulargewicht (g/mol) 204.35
MDL-Nummer MFCD00008890
InChI-Schlüssel VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC-Name 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 232°C to 236°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3[CH(CH3)2]3
Brechungsindex 1.4874 to 1.4894
Menge 100 mL
Beilstein 05, 458
Relative Dichte 0.84
Formelmasse 204.35
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit