Learn More
1,3,5-Trifluor-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418896
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11418896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17035.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 315-14-0
Summenformel C6H2F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.082
MDL-Nummer MFCD00014687
InChI-Schlüssel PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluoronitrobenzene, 2,2,6-trifluoronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-nitro, 1,3,5-trifluoro-2-nitro-benzene, 2-nitro-1,3,5-trifluorobenzene, pubchem10646, acmc-209hn4, 1,3,5-trifluoronitrobenzene, 2,4,6 trifluoronitrobenzene, ksc226o4t
PubChem CID 67567
IUPAC-Name 1,3,5-Trifluor-2-Nitrobenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)[N+](=O)[O-])F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 2°C to 5°C
Dichte 1.514
Siedepunkt 171°C to 172°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.479
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2106869
Formelmasse 177.08
Reinheit (%) 98%