Learn More
1,3,5-Trifluor-2,4,6-Triiodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15294278 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15294278 1 g 1 Gramm
15204288 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294278 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452690010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 84322-56-5 | C6F3I3 | 509.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84322-56-5
Summenformel C6F3I3
Molekulargewicht (g/mol) 509.78
InChI-Schlüssel NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
PubChem CID 3852430
IUPAC-Name 1,3,5-trifluor-2,4,6-triiodbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Siedepunkt 154.0°C to 156.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 509.78
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.