Learn More
1,3,5-Trichlor-2-iodbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338535 5 g 5 Gramm
11328535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11975.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6324-50-1 | C6H2Cl3I | 307.336 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6324-50-1
Summenformel C6H2Cl3I
Molekulargewicht (g/mol) 307.336
MDL-Nummer MFCD00052857
InChI-Schlüssel XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
PubChem CID 232054
IUPAC-Name 1,3,5-trichlor-2-Iodbenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Schmelzpunkt 52°C to 57°C
Menge 5 g
Beilstein 1868441
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 307.35
Reinheit (%) 96%